Merck
ENA448969388
Enamine
6-methoxy-3,5-dimethylpyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
mp
84-86
Iupac Name
6-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-4-7(2)9(12-3)10-8(6)5-11/h4-5H,1-3H3
InChI Key
BGWDZLFOJIYEKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214657
Melting Point
84-86
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214657