Merck
ENA448969345
Enamine
tert-butyl N-({2-azabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-azabicyclo[2.2.2]oct-1-ylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-13-6-4-10(5-7-13)8-15-13/h10,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
BANHIFXZDWSSCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214537
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214537