Merck
ENA448969067
Enamine
3-hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.13
MDL番号:
Iupac Name
3-hydrazino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6F3N3/c7-6(8,9)5-4(12-10)2-1-3-11-5/h1-3,12H,10H2
InChI Key
VLSDMVBPNKNIKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213692
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213692
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)