Merck
ENA448969020
Enamine
methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl](2-methoxyethyl)amino}-4-phenylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
351.44
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)(2-methoxyethyl)amino)-4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C19H29NO5/c1-19(2,3)25-18(22)20(13-14-23-4)16(17(21)24-5)12-11-15-9-7-6-8-10-15/h6-10,16H,11-14H2,1-5H3
InChI Key
MJBYBSMRFQPHJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215215
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215215