Merck
ENA448968930
Enamine
2-bromo-1-[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]ethan-1-one hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.94
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H5BrF3NO.BrH/c9-4-6(14)5-1-2-13-7(3-5)8(10,11)12;/h1-3H,4H2;1H
InChI Key
FLCOABABTPUFMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213695
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213695
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)