Merck
ENA448968698
Enamine
4,4-dimethylpentane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.71
MDL番号:
Iupac Name
4,4-dimethylpentane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H15ClO2S/c1-7(2,3)5-4-6-11(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
DEVIWAYOANATKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212954
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212954
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)