Merck
ENA448968683
Enamine
(2-bromoethoxy)cyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.06
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromoethoxy)cyclobutane
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-4-5-8-6-2-1-3-6/h6H,1-5H2
InChI Key
IOGJSQPKPOTIOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)