Merck
ENA448968513
Enamine
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(10)9-6-8(11)4-2-3-5-8/h11H,2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
IIFWACAPYZGELU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)