Merck
ENA448968360
Enamine
1-(4-cyano-2-fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-cyano-2-fluorophenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2/c13-10-5-8(6-14)1-2-11(10)15-4-3-9(7-15)12(16)17/h1-2,5,9H,3-4,7H2,(H,16,17)
InChI Key
OKLSAKLXOGFNEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211602
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211602
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)