Merck
ENA448968175
Enamine
4-cyclopropyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyloxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c9-7(10)6-5(4-1-2-4)8-3-11-6/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
InChI Key
YRBSRELYCRKVTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209564
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209564
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)