Merck
ENA448967954
Enamine
3-ethoxy-N-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-N-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-3-9-7-4-6(5-7)8-2;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
WBUHMNLOCYKRGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213115
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213115
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)