Merck
ENA447959125
Enamine
8-ethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
Iupac Name
8-ethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-2-8-4-3-5-9-10(12)6-7-13-11(8)9/h3-5H,2,6-7H2,1H3
InChI Key
PMQXQLMMLFHILC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75774
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75774
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)