Merck
ENA447958836
Enamine
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
Iupac Name
6-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-2-4-8-7(9)3-1-6-10(13)11-8/h2,4-5,12H,1,3,6H2,(H,11,13)
InChI Key
FBYNTMTYLLVDIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210886
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210886
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)