Merck
ENA447958687
Enamine
4,6-dichloro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
4,6-dichloro-2-(1-pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N3O/c10-7-6(5-15)8(11)13-9(12-7)14-3-1-2-4-14/h5H,1-4H2
InChI Key
QPQPNBHOKOYKQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)