Merck
ENA447958455
Enamine
cyclopropyl[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.22
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H12F3NO/c12-11(13,14)16-9-3-1-2-8(6-9)10(15)7-4-5-7/h1-3,6-7,10H,4-5,15H2
InChI Key
SKFFZVPWHBHILQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209189
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209189
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)