Merck
ENA447958344
Enamine
(1-fluorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.63
MDL番号:
Iupac Name
(1-fluorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClFO2S/c6-10(8,9)4-5(7)2-1-3-5/h1-4H2
InChI Key
CVZWKGMVXFJMNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210986
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210986
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)