Merck
ENA447958276
Enamine
(piperidin-2-yl)methyl N-(oxolan-3-yl)carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.75
MDL番号:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethyl (tetrahydrofuran-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O3.ClH/c14-11(13-10-4-6-15-7-10)16-8-9-3-1-2-5-12-9;/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14);1H
InChI Key
WFGVPDLAHVSVNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)