Merck
ENA447958247
Enamine
(2-aminophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.7
MDL番号:
Iupac Name
(2-aminophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
InChI Key
JVLJSZWOSIEWIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209373
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209373
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)