Merck
ENA447958240
Enamine
[2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.64
MDL番号:
Iupac Name
(2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3NO2.ClH/c1-14-7-3-2-4-8(6(7)5-13)15-9(10,11)12;/h2-4H,5,13H2,1H3;1H
InChI Key
UURHCRQCZBMKNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209312
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209312