Merck
ENA447958141
Enamine
[(2-aminoethyl)sulfamoyl]dimethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.69
MDL番号:
Iupac Name
(2-aminoethyl)(dimethylsulfamoyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H13N3O2S.ClH/c1-7(2)10(8,9)6-4-3-5;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
XHPQYMHUOVXBLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208476
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208476