Merck
ENA447957805
Enamine
N-(1-phenylethyl)cyclopropanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.71
MDL番号:
Iupac Name
N-(1-phenylethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-9(12-11-7-8-11)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3;1H
InChI Key
VYLZMZFDFDAKNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208070
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208070
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)