Merck
ENA447957638
Enamine
1-chloro-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.61
MDL番号:
mp
118-119
Iupac Name
1-chloro-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-5-3-8(13-2)6(9)4-7(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
InChI Key
ACCXFQTUPLPTRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207602
Melting Point
118-119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207602