Merck
ENA447957603
Enamine
2-methyl-2-(piperidin-4-yl)propanenitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.7
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-piperidinyl)propanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2.ClH/c1-9(2,7-10)8-3-5-11-6-4-8;/h8,11H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
NUHCLOXIBBTQRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205244
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205244
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)