Merck
ENA447957579
Enamine
6-(2-methylbutan-2-yl)spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.34
MDL番号:
Iupac Name
6-tert-pentylspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H24O2/c1-4-13(2,3)10-5-7-14(8-6-10)9-11(14)12(15)16/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
KEYSPOFCPBDMSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207476
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207476
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)