Merck
ENA447957542
Enamine
2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H8O5/c1-9-5(8)3-10-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
DQPDAFDEASYJKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205635
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205635