Merck
ENA447957447
Enamine
4-(aminomethyl)-4-hydroxy-1lambda6-thiane-1,1-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.7
MDL番号:
Iupac Name
4-(aminomethyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO3S.ClH/c7-5-6(8)1-3-11(9,10)4-2-6;/h8H,1-5,7H2;1H
InChI Key
ZSVQSDOSYBGNPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205518
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205518
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)