Merck
ENA447957432
Enamine
5-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.21
MDL番号:
Iupac Name
5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-9-2-1-8(5-12-9)6-13-4-3-11-7-13/h1-5,7H,6H2,(H2,10,12)
InChI Key
MVZUMHORLBDOJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205494
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205494