Merck
ENA447957431
Enamine
2-[4-(2,2-difluoroethoxy)-2-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-(2,2-difluoroethoxy)-2-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H18BF3O3/c1-13(2)14(3,4)21-15(20-13)10-6-5-9(7-11(10)16)19-8-12(17)18/h5-7,12H,8H2,1-4H3
InChI Key
PZVPRZNMTFCOKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207057
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207057
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)