Merck
ENA447957284
Enamine
ethyl 2-sulfamoylpentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-sulfamoylpentanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO4S/c1-3-5-6(13(8,10)11)7(9)12-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H2,8,10,11)
InChI Key
NPOIIWDJECIGHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206591
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)