Merck
ENA447957218
Enamine
[1-(trifluoromethyl)cyclobutyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.13
MDL番号:
Iupac Name
(1-(trifluoromethyl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9F3O/c7-6(8,9)5(4-10)2-1-3-5/h10H,1-4H2
InChI Key
UQSIEHVSHVIAPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206421
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206421
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)