Merck
ENA447957057
Enamine
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.18
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-13(11-7-12-8-11)9-10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3;2*1H
InChI Key
SFKHXPYARZXBAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207742
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207742
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)