Merck
ENA447957052
Enamine
7-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
7-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-8-2-3-10-9(6-8)7-11-4-5-12-10;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H
InChI Key
GGOWTFFZMXVNCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207663
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207663
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)