Merck
ENA447957030
Enamine
4-(aminomethyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
Iupac Name
4-(aminomethyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11);1H
InChI Key
SHWMZVMUXHCXSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207463
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207463
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)