Merck
ENA447956604
Enamine
1,1-dioxo-2H,3H,5H-1lambda6-thieno[2,3-c]pyrrole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.2
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dihydro-2H-thieno[2,3-c]pyrrole-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c9-7(10)6-4-1-2-13(11,12)5(4)3-8-6/h3,8H,1-2H2,(H,9,10)
InChI Key
FJWBXJUHEGOXNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205047
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205047