Merck
ENA447956570
Enamine
1-(4-chlorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)cyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClN.ClH/c11-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-1-7-10;/h2-5H,1,6-7,12H2;1H
InChI Key
JQWRLVGLEWMOSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204934
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204934