Merck
ENA447956385
Enamine
methyl 4-bromo-2,2-dimethylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.08
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C7H13BrO2/c1-7(2,4-5-8)6(9)10-3/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
LSEMRAPWMAYTFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102994
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102994
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)