Merck
ENA447955996
Enamine
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-5,11H,10H2,1H3
InChI Key
GGLVPXOCSQMWKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197084
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197084
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)