Merck
ENA447955994
Enamine
5-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.23
MDL番号:
Iupac Name
5-(3-pyridinyl)-1,3-thiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3S/c9-8-11-5-7(12-8)6-2-1-3-10-4-6/h1-5H,(H2,9,11)
InChI Key
APDVGCUZIITDCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115072
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115072
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)