Merck
ENA447955908
Enamine
2-(difluoromethoxy)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.09
MDL番号:
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5)7-2-1-6/h3H,1-2,6H2
InChI Key
XVHQHDWOVYAABP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190781
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190781
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)