Merck
ENA447955822
Enamine
3,3,3-trifluoro-2-methylpropane-1,2-diamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.58
MDL番号:
Iupac Name
(S)-3,3,3-trifluoro-2-methylpropane-1,2-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9F3N2.ClH/c1-3(9,2-8)4(5,6)7;/h2,8-9H2,1H3;1H
InChI Key
ZRFNCFHLHMEMQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204741
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204741
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)