Merck
ENA447955763
Enamine
methyl 4-(1,3-thiazol-2-yl)butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.25
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(thiazol-2-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-11-8(10)4-2-3-7-9-5-6-12-7/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
JAOMTJHEOWPNLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203761
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203761
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)