Merck
ENA444725540
Enamine
4-methylfuran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
mp
129-132
Iupac Name
4-methyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H6O3/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
UOJBPVNHCNJBSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204185
Melting Point
129-132
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204185
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)