Merck
ENA444725426
Enamine
methyl 2-{[(2-bromophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-[(2-bromobenzyl)amino]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,11(15)16-3)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,14H,8H2,1-3H3
InChI Key
CKTAFYPHOFBMFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203836
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)