Merck
ENA444725366
Enamine
2,4-dichloro-6H,7H-5lambda6-thieno[3,2-d]pyrimidine-5,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.08
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6,7-dihydrothieno[3,2-d]pyrimidine 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O2S/c7-5-4-3(9-6(8)10-5)1-2-13(4,11)12/h1-2H2
InChI Key
ALERZAHSJDWNKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202865
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202865