Merck
ENA444725308
Enamine
3-bromo-2,2-difluoropropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.97
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H5BrF2O/c4-1-3(5,6)2-7/h7H,1-2H2
InChI Key
JCDHRVTXINIMAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)