Merck
ENA444725290
Enamine
4,4-difluoro-1-(1-methylcyclopropyl)butane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.16
MDL番号:
Iupac Name
4,4-difluoro-1-(1-methylcyclopropyl)butane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10F2O2/c1-8(2-3-8)6(12)4-5(11)7(9)10/h7H,2-4H2,1H3
InChI Key
YXIDGJQMZBDJPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203377
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203377
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)