Merck
ENA444725225
Enamine
7-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.63
MDL番号:
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)indoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8F3N.ClH/c10-9(11,12)7-3-1-2-6-4-5-13-8(6)7;/h1-3,13H,4-5H2;1H
InChI Key
OTGQJMMPZRLVCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204193
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204193