Merck
ENA444725147
Enamine
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.7
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11(12)5-6-13-8-11;/h2-4,7,13H,5-6,8H2,1H3;1H
InChI Key
JQKODRYYPSMZFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)