Merck
ENA444725143
Enamine
ethyl 3-fluoroazetidine-3-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.61
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-fluoroazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10FNO2.ClH/c1-2-10-5(9)6(7)3-8-4-6;/h8H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
SLVLBPMBTDPVCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203316
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203316
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)