Merck
ENA444724904
Enamine
N-(2-nitrophenyl)prop-2-enamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-nitrophenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-9(12)10-7-5-3-4-6-8(7)11(13)14/h2-6H,1H2,(H,10,12)
InChI Key
OODUHVPBMHKUKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200556
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200556
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)